Merck
364428
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Citronellic acid
98%
Sinónimos:
(S)-(−)-3,7-Dimethyl-6-octenoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
170.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]25/D −8°, neat
índice de refracción
n20/D 1.453 (lit.)
bp
115-120 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidad
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
C[C@@H](CC\C=C(/C)C)CC(O)=O
InChI
1S/C10H18O2/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10(11)12/h5,9H,4,6-7H2,1-3H3,(H,11,12)/t9-/m0/s1
Clave InChI
GJWSUKYXUMVMGX-VIFPVBQESA-N
Aplicación
(S)-(-)-Citronellic acid may be used in the synthesis of trisubstituted piperidine substructures of the veratramine and jervine type, that can be building blocks for developing cyclopamine analogs.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Philipp Heretsch et al.
Organic letters, 11(23), 5410-5412 (2009-11-04)
All four diastereomers of the trisubstituted piperidine-alkaloids of the veratramine and jervine type were synthesized with complete stereocontrol starting from enantiopure citronellic acids. The flexible, high-yielding, and scalable route described here will facilitate convergent syntheses and give access to analogues