C83201
β-Citronellol
95%
Sinónimos:
(±)-β-Citronellol, beta-Citronellol, 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol
About This Item
Productos recomendados
vapor density
5.4 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
~0.02 mmHg ( 25 °C)
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
density
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3
InChI key
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
224.6 °F - closed cup
flash_point_c
107 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?