358894
O-Tritylhydroxylamine
95%
Sinónimos:
O-(Triphenylmethyl)hydroxylamine, Trityloxyamine
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
mp
79-81 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
NOC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17NO/c20-21-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H,20H2
InChI key
NZFHJBSDSXDUAO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)