440442
O-(Trimethylsilyl)hydroxylamine
technical grade, 90%
Sinónimos:
Aminoxytrimethylsilane
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
90%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.405 (lit.)
bp
98-100 °C (lit.)
densidad
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)ON
InChI
1S/C3H11NOSi/c1-6(2,3)5-4/h4H2,1-3H3
Clave InChI
AEKHNNJSMVVESS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?