338966
3,8-Diamino-6-phenylphenanthridine
98%
Sinónimos:
6-Phenyl-3,8-phenanthridinediamine
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
solid
impurities
~2% ammonium chloride
mp
196-198 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc2c(c1)nc(-c3ccccc3)c4cc(N)ccc24
InChI
1S/C19H15N3/c20-13-6-8-15-16-9-7-14(21)11-18(16)22-19(17(15)10-13)12-4-2-1-3-5-12/h1-11H,20-21H2
InChI key
CPNAVTYCORRLMH-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?