512370
6-Amino-2-naphthoic acid
90%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
90%
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
impurezas
3% 5-amino-2-naphthoic acid
5% 6-hydroxy-2-naphthoic acid
mp
206-209 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Nc1ccc2cc(ccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO2/c12-10-4-3-7-5-9(11(13)14)2-1-8(7)6-10/h1-6H,12H2,(H,13,14)
Clave InChI
NZTPZUIIYNYZKT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?