Merck
337285
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluorophenol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
F3C6H2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
148.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.465 (lit.)
bp
69 °C/43 mmHg (lit.)
mp
30-34 °C (lit.)
densidad
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Oc1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H3F3O/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2,10H
Clave InChI
IJGSULQFKYOYEU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,3,4-Trifluorophenol is an ortho-fluorinated trifluorophenol. Biodegradation and oxidative biodehalogenation of 2,3,4-trifluorophenol has been studied by 19F nuclear magnetic resonance (NMR) spectra.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
59 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M G Boersma et al.
Applied and environmental microbiology, 64(4), 1256-1263 (1998-04-18)
A method was developed to study the biodegradation and oxidative biodehalogenation of fluorinated phenols by 19F nuclear magnetic resonance (NMR). Characterization of the 19F NMR spectra of metabolite profiles of a series of fluorophenols, converted by purified phenol hydroxylase, catechol