335339
4-(4-Aminophenyl)butyric acid
95%
Sinónimos:
4-Aminobenzenebutanoic acid, p-Aminobenzenebutyric acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
121-124 °C (lit.)
121-133 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1ccc(CCCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H13NO2/c11-9-6-4-8(5-7-9)2-1-3-10(12)13/h4-7H,1-3,11H2,(H,12,13)
InChI key
RBHLFWNKEWLHBP-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?