D122807
1,2-Diiodoethane
99%
Sinónimos:
Ethylene diiodide, Ethylene iodide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder or crystals
mp
80-82 °C (lit.)
densidad
2.132 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ICCI
InChI
1S/C2H4I2/c3-1-2-4/h1-2H2
Clave InChI
GBBZLMLLFVFKJM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- To synthesize samarium(II) iodide-water complex (SmI2-H2O complex), a single-electron transfer reagent, to further synthesize 3-hydroxy carboxylic acids.
- To synthesize derivatives of regioselective homopropargyl alcohols by using sonochemical Barbier-type reaction conditions.
- As an iodine source and an effective reagent for the dehydroxy-iodination of alcohols.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?