334545
Potassium gold(III) chloride
98%
Sinónimos:
Potassium tetrachloroaurate(III), Gold potassium chloride
About This Item
alcohol: soluble
ethanol: soluble
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
solubilidad
H2O: soluble
alcohol: soluble
ethanol: soluble
cadena SMILES
[K+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.K/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
Clave InChI
JMONCQYBAMKVQQ-UHFFFAOYSA-J
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?