254169
Cloruro de oro(III) hydrate
99.995% trace metals basis
Sinónimos:
Cloruro áurico, Tetracloroaurato (III) de hidrógeno hydrate, Ácido cloroáurico, Ácido tetracloroáurico (III)
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99.995% trace metals basis
form
crystals and lumps
composition
Degree of hydration, ~3
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: gold
technique(s)
ELISA: suitable
impurities
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
density
3.9 g/mL at 25 °C
SMILES string
O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H2O/h;4*1H;1H2/q+3;;;;;/p-3
InChI key
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
General description
Application
Las películas de politiofeno conjugado pueden prepararse por el método de dopaje de la disolución utilizando HAuCl4 como dopante. Estas películas poliméricas muy conductoras pueden aplicarse en el campo de la detección de vapor y la electrónica orgánica.
El HAuCl4 se puede reducir para preparar nanopartículas de oro utilizando diferentes reductores como el NaBH4, la glucosa y el dendrímero poli(propilenimina).
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.