327174
3,3′-Difluorobenzophenone
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
mp
59-61 °C (lit.)
functional group
fluoro
ketone
SMILES string
Fc1cccc(c1)C(=O)c2cccc(F)c2
InChI
1S/C13H8F2O/c14-11-5-1-3-9(7-11)13(16)10-4-2-6-12(15)8-10/h1-8H
InChI key
UBJLBNGSWJBOGI-UHFFFAOYSA-N
Application
3,3′-Difluorobenzophenone may be used in chemical synthesis.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?