Merck
115495
Sigma-Aldrich
4,4′-Difluorobenzophenone
99%
Sinónimos:
Bis(4-fluorophenyl) ketone, Bis(4-fluorophenyl)methanone
About This Item
Fórmula lineal:
(FC6H4)2CO
Número de CAS:
Peso molecular:
218.20
Beilstein:
516231
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
102-105 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C13H8F2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H
Clave InChI
LSQARZALBDFYQZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4,4′-Difluorobenzophenone has been used in the study of thermal stability, water uptake and proton conductivity of carboxylated, carboxylated/sulfonated, and crosslinked membranes[1].
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
305.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
152 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Poly (aryl ether ketone) s with carboxylic acid groups: synthesis, sulfonation and crosslinking.
Liu B, et al.
Journal of Materials Chemistry, 18(39), 4675- 4682 (2008)
S Kariya et al.
Research communications in chemical pathology and pharmacology, 78(1), 85-95 (1992-10-01)
The oxidative metabolism of flunarizine [1-[bis(4-fluorophenyl)-methyl]-4-(3-phenyl-2-propenyl)piperazine, FZ] to 1-[bis-(4-fluorophenyl)methyl]piperazine (M-1), 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[3-(4'-hydroxyphenyl)-2- propenyl]piperazine (M-2) and 4,4'-difluorobenzophenone (M-3) has been studied in liver microsomes of Wistar and Dark Agouti (DA) rats. Kinetic analysis demonstrated a sex difference (male > female) in the
Sinan Feng et al.
ACS applied materials & interfaces, 9(29), 24527-24537 (2017-07-07)
A novel semicrystalline poly(ether ketone) (PEK)-based proton exchange membrane (semi-SPEK-x) has been developed. Through a one-step sulfonation and hydrolysis, a poly(ether ketimine) precursor transforms into PEK and ion-conducting groups are introduced. With an ion-exchange capacity ranging from 1.49 to 2.00