N12058
4-Nitrobenzophenone
99%
Quality Level
assay
99%
form
powder
mp
136-138 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9NO3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16)17/h1-9H
InChI key
ZYMCBJWUWHHVRX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?