298360
(R)-(−)-3-Hydroxybutyric acid sodium salt
optical purity ee: 99% (GLC)
Sinónimos:
Sodium (R)-3-hydroxybutyrate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
actividad óptica
[α]22/D −14°, c = 10 in H2O
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
mp
149-155 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
[Na+].C[C@@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1
Clave InChI
NBPUSGBJDWCHKC-AENDTGMFSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Chromatograms
suitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.