296708
(S)-(+)-2-Chloro-1-propanol
97%
Sinónimos:
(2S)-2-Chloropropan-1-ol, (S)-(-)-2-Chloro-1-propanol, (S)-2-Chloro-1-propanol, S-(+)-2-Chloro-1-propanol
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
optical activity
[α]19/D +17.5°, neat
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
70.3 °C/75 mmHg (lit.)
density
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H](Cl)CO
InChI
1S/C3H7ClO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
InChI key
VZIQXGLTRZLBEX-VKHMYHEASA-N
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
111.2 °F - closed cup
flash_point_c
44 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?