296686
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
99%
Sinónimos:
(S)-(+)-Tetrahydro-3-furanol
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
optical activity
[α]20/D +17.5°, c = 2.4 in methanol
optical purity
ee: 99% (GLC)
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
bp
80 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O[C@H]1CCOC1
InChI
1S/C4H8O2/c5-4-1-2-6-3-4/h4-5H,1-3H2/t4-/m0/s1
InChI key
XDPCNPCKDGQBAN-BYPYZUCNSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?