Merck
460524
Sigma-Aldrich
Ethyl (S)-(−)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
96%
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2CH(OH)CH2CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
166.60
Beilstein:
4657170
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
96%
actividad óptica
[α]23/D −14°, neat
pureza óptica
ee: 97% (GLC)
índice de refracción
n20/D 1.453 (lit.)
bp
93-95 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
hydroxyl
cadena SMILES
CCOC(=O)C[C@H](O)CCl
InChI
1S/C6H11ClO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h5,8H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
Clave InChI
ZAJNMXDBJKCCAT-YFKPBYRVSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Ethyl (S)-4-chloro-3-hydroxybutanoate is a chiral intermediate generally used to prepare atorvastatin, a cholesterol-lowering drug.
Aplicación
Ethyl (S)-(−)-4-chloro-3-hydroxybutyrate can be used as a starting material in the synthesis of 4-amino-3-hydroxybutyric acid, a compound of pharmacological importance.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cloning, expression and characterization of a highly active alcohol dehydrogenase for production of ethyl (S)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
Zhu Y-H, et al.
Indian Journal of Microbiology, 59(2), 225-233 (2019)
Efficient Asymmetric Synthesis of Ethyl (S)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate Using Alcohol Dehydrogenase Sm ADH31 with High Tolerance of Substrate and Product in a Monophasic Aqueous System
Yang Z, et al.
Organic Process Research & Development, 24(6), 1068?1076-1068?1076 (2020)
Short synthesis of (R)-and (S)-4-amino-3-hydroxybutyric acid (GABOB).
Tiecco M, et al.
Synthesis, 2005(04), 579-582 (2005)