296457
Octanoic acid-1-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
Caprylic acid-1-13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.4284 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
densidad
0.910 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i8+1
Clave InChI
WWZKQHOCKIZLMA-VJJZLTLGSA-N
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?