Merck
293059
Sigma-Aldrich
Diethyl malonate-d2
98 atom % D
Sinónimos:
1,3-Diethyl propanedioate-2,2-d2
About This Item
Fórmula lineal:
CD2(CO2C2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
162.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.13
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.4134 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
mp
-51--50 °C (lit.)
densidad
1.068 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]C([2H])(C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i5D2
Clave InChI
IYXGSMUGOJNHAZ-BFWBPSQCSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)