251437
Rubidium carbonate
99.8% trace metals basis
Sinónimos:
Carbonic acid dirubidium, Dirubidium carboxide
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99.8% trace metals basis
form
powder
impurities
≤2500.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
[Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Rb/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?