283444
3,5-Diiodosalicylaldehyde
97%
About This Item
Fórmula lineal:
I2C6H2-2-(OH)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
373.91
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
109-110 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
iodo
cadena SMILES
Oc1c(I)cc(I)cc1C=O
InChI
1S/C7H4I2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
Clave InChI
MYWSBJKVOUZCIA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
3,5-Diiodosalicylaldehyde has been used in the synthesis of:
- new Schiff bases, (2,4-diiodo-6-[(2-morpholin-4-yl-ethylimino)-methyl]-phenol and 2,4-diiodo-6-[(3-morpholin-4-yl-propylimino)-methyl]-phenol)
- new tridentate ligand, [(2-hydroxy-3,5-diiodo-benzylidene)-amino]-acetic acid (HDBA)
- 3-bromo-N′-(2-hydroxy-3,5-diiodobenzylidene)benzohydrazide monohydrate
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Synthesis and antibacterial activities of copper (II) with [(2-hydroxy-3, 5-diiodo-benzylidene)-amino]-acetic acid.
Xu S-P, et al.
Journal of Coordination Chemistry, 63(19), 3463-3470 (2010)
Synthesis and antibacterial activities of metal (II) complexes with Schiff bases derived from 3, 5-diiodosalicylaldehyde.
Xu S-P, et al.
Journal of Coordination Chemistry, 62(12), 2048-2057 (2009)
Jing-Heng Ning et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 65(Pt 4), o905-o906 (2009-01-01)
Crystals of the title compound, C(14)H(9)BrI(2)N(2)O(2)·H(2)O, were obtained from a condensation reaction of 3-bromo-benzohydrazide with 3,5-diiodo-salicylaldehyde. The Schiff base mol-ecule assumes an E configuration with respect to the C=N bond, and the dihedral angle between the two benzene rings is
Yang Pan et al.
Chemosphere, 144, 2312-2320 (2015-11-26)
During drinking water disinfection, iodinated disinfection byproducts (I-DBPs) can be generated through reactions between iodide, disinfectants, and natural organic matter. Drinking water I-DBPs have been increasingly attracting attention as emerging organic pollutants as a result of their significantly higher toxicity