261815
3,5-Dichlorosalicylaldehyde
99%
Sinónimos:
2,4-Dichloro-6-formylphenol, 2-Hydroxy-3,5-dichlorobenzaldehyde, 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
solid
mp
95-97 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble 5%, clear, faintly yellow to greenish-yellow
functional group
aldehyde
chloro
SMILES string
Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1C=O
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
InChI key
FABVMBDCVAJXMB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
- Schiff base ligands
- (RS)-3,5-dichloro-2-[[(1-phenylethyl)imino]methyl]phenol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?