D124001
3,5-Diiodosalicylic acid
99%
Sinónimos:
2-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid, 3,5-Diiodo-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
220-230 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(I)cc(I)c1O
InChI
1S/C7H4I2O3/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H,(H,11,12)
Clave InChI
DHZVWQPHNWDCFS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?