274496
1-Chloro-2,2-dimethylpropane
99%
Sinónimos:
Neopentyl chloride
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
refractive index
n20/D 1.4039 (lit.)
bp
84-85 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
density
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide
SMILES string
CC(C)(C)CCl
InChI
1S/C5H11Cl/c1-5(2,3)4-6/h4H2,1-3H3
InChI key
JEKYMVBQWWZVHO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
15.8 °F - closed cup
flash_point_c
-9 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?