259276
2-Pentenoic acid
predominantly trans, 98%
Sinónimos:
trans-2-Pentenoic acid
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
liquid
impurities
10% cis isomer (maximum)
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
106 °C/20 mmHg (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
[H]\C(CC)=C(\[H])C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h3-4H,2H2,1H3,(H,6,7)/b4-3+
InChI key
YIYBQIKDCADOSF-ONEGZZNKSA-N
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?