193097
trans-3-Hexenoic acid
97%
Sinónimos:
(3E)-3-Hexenoic acid, (3E)-Hex-3-enoic acid, (E)-3-Hexenoic acid, (E)-Hex-3-enoic acid, 3(E)-Hexenoic acid
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
>1 (vs air)
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.44 (lit.)
bp
118-119 °C/22 mmHg (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
densidad
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
CC\C=C\CC(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,7,8)/b4-3+
Clave InChI
XXHDAWYDNSXJQM-ONEGZZNKSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?