252018
2,6-Dibromophenol
99%
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
solid
bp
255-256 °C/740 mmHg (lit.)
mp
53-56 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Oc1c(Br)cccc1Br
InChI
1S/C6H4Br2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
InChI key
SSIZLKDLDKIHEV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALOX12(239) , ALOX15(246) , GABRA1(2554)
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?