144134
3,5-Dimethylphenol
≥99%
Sinónimos:
5-Hydroxy-m-xylene, sym.-m-Xylenol
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥99%
form
fibers
solid
bp
222 °C (lit.)
mp
61-64 °C (lit.)
65-66 °C
SMILES string
Cc1cc(C)cc(O)c1
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5,9H,1-2H3
InChI key
TUAMRELNJMMDMT-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
179.6 °F
flash_point_c
82 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?