251712
tert-Butyl glycidyl ether
99%
Sinónimos:
(tert-Butoxymethyl)oxirane
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
density
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OCC1CO1
InChI
1S/C7H14O2/c1-7(2,3)9-5-6-4-8-6/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
SFJRUJUEMVAZLM-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
105.8 °F - closed cup
flash_point_c
41 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?