363537
(S)-(+)-Glycidyl benzyl ether
99%
Sinónimos:
(S)-(+)-2-(Benzyloxymethyl)oxirane
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D +5.1°, c = 5 in toluene
densidad
1.072 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ether
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C(OCc1ccccc1)[C@@H]2CO2
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-4-9(5-3-1)6-11-7-10-8-12-10/h1-5,10H,6-8H2/t10-/m1/s1
Clave InChI
QNYBOILAKBSWFG-SNVBAGLBSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?