155705
3-Methoxythiophenol
98%
Sinónimos:
3-Mercaptoanisole, 3-Methoxybenzenethiol
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.587 (lit.)
bp
223-226 °C (lit.)
density
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cccc(S)c1
InChI
1S/C7H8OS/c1-8-6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5,9H,1H3
InChI key
QMVAZEHZOPDGHA-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?