184055
2-Methoxythiophenol
97%
Sinónimos:
2-Mercaptoanisole, 2-Methoxybenzenethiol, Thioguaiacol
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.591 (lit.)
bp
99 °C/8 mmHg (lit.)
density
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccccc1S
InChI
1S/C7H8OS/c1-8-6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
InChI key
DSCJETUEDFKYGN-UHFFFAOYSA-N
Application
- (4S)-N-[(2S)-2-methy-3-(2-methoxyphenylthio)propanoyl]-4-phenyloxazolidin-2-one
- 2-(4-fluorophenyl)-6-(2-methoxyphenylsulfanyl)imidazo[1,2-a]pyridine
- 2-(2-methoxyphenylsulfanyl)benzoic acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?