Key Documents
246751
Polyethylenimine on silica gel
powder, 40-200 mesh
About This Item
Productos recomendados
form
powder
particle size
40-200 mesh
SMILES string
O[SiH3].C1CN1
Categorías relacionadas
1 of 4
Este artículo | 71702 | 793531 | 793558 |
---|---|---|---|
4.28 g/mL at 25 °C (lit.) | 4.28 g/mL at 25 °C (lit.) | 2.68 g/mL at 25 °C (lit.) | - |
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?