537918
3-(Ethylenediamino)propyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.4 mmol/g loading
Sinónimos:
Diamine-3 functionalized silica gel
About This Item
Productos recomendados
reaction suitability
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Quality Level
extent of labeling
1.4 mmol/g loading
surface area
500 m2/g
particle size
200-400 mesh
pore size
60 Å pore size
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=[SiH2].CCCNCCN
InChI
1S/C5H14N2.H2OSi/c1-2-4-7-5-3-6;1-2/h7H,2-6H2,1H3;2H2
InChI key
RTSSTXAEEVVOBI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?