246530
Ethyl trifluoromethanesulfonate
99%
Sinónimos:
Ethyl 1,1,1-trifluoromethanesulfonate, Ethyl triflate, Ethyl trifluoromethanesulphonate, Trifluoromethanesulfonic acid ethyl ester
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.336 (lit.)
bp
115 °C (lit.)
densidad
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
triflate
cadena SMILES
CCOS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O3S/c1-2-9-10(7,8)3(4,5)6/h2H2,1H3
Clave InChI
UVECLJDRPFNRRQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?