245208
4-Ethylbenzenesulfonic acid
technical grade, 95%
Sinónimos:
4-Ethylphenylsulfonic acid, p-Ethylbenzenesulfonic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.5331 (lit.)
densidad
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
sulfonic acid
cadena SMILES
CCc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H10O3S/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,9,10,11)
Clave InChI
BRIXOPDYGQCZFO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?