Merck
44198
Sigma-Aldrich
4-Dodecylbenzenesulfonic acid
mixture of isomers, ≥95%
Sinónimos:
p-Dodecylbenzenesulfonic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H30O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
326.49
Beilstein:
2217653
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
descripción
anionic
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
mol peso
326.49 g/mol
técnicas
blocking: suitable
impurezas
≤2% H2SO4
densidad
1.06 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
sulfonic acid
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C18H30O3S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21)
Clave InChI
KWXICGTUELOLSQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Dodecylbenzenesulfonic acid (DBSA) is an alkyl sulfonate. It participates in the preparation of a polymer along with polystyrene-block-poly(4-vinylpyridine) and a comb-coil A-block-(B-graft-C) type of copolymer.
Aplicación
4-Dodecylbenzenesulfonic acid (p-dodecylbenzenesulfonic acid, DBSA) may be used:
  • As a solvent for the synthesis of 2-(1,5-diaryl-1,4-pentadien-3-ylidene)-hydrazinecarboximidamide hydrochlorides.
  • In situ coating of rutile nanoparticles.
  • As a stabilizer in the preparation of colloidal CdS.
  • In the fabrication of solid-state dye-sensitized solar cells (DSSCs).
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Absorption and fluorescence behavior of redispersible cadmium sulfide colloids in various organic solvents.
Resch U, et al.
Langmuir, 8(9), 2215-2218 (1992)
Influence of small molecules in conducting polyaniline on the photovoltaic properties of solid-state dye-sensitized solar cells.
Tan S, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 108(48), 18693-18697 (2004)
Water-assisted self-assembly of polyaniline/Fe3O4 composite honeycomb structures film.
Yu C, et al.
Thin Solid Films, 516(15), 5107-5110 (2008)
Synthesis and characterization of surface-modified rutile nanoparticles and transparent polymer composites thereof.
Nussbaumer RJ, et al.
Journal of Nanoparticle Research, 4(4), 319-323 (2002)
Supramolecular Assembly between Polystyrene-block-Poly (4-vinylpyridine) and 4-Dodecylbenzenesulfonic Acid.
Hong J-Y and Hong J-L.
Journal of Polymer Research, 11(2), 89-97 (2004)