242543
Propylamine hydrochloride
≥99%
Sinónimos:
1-Aminopropane hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
assay
≥99%
form
solid
mp
160-162 °C (lit.)
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
functional group
amine
SMILES string
Cl[H].CCCN
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-2-3-4;/h2-4H2,1H3;1H
InChI key
PYNUOAIJIQGACY-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)