241369
2-Phenylpropionaldehyde
98%
Sinónimos:
2-Phenylpropanal, Hydratropaldehyde
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.517 (lit.)
bp
92-94 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)C(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3
Clave InChI
IQVAERDLDAZARL-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)