179817
2-Phenyl-1-propanol
97%
Sinónimos:
(±)-2-Phenyl-1-propanol, β-Methylphenethyl alcohol
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
bp
110-111 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
phenyl
SMILES string
CC(CO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
InChI key
RNDNSYIPLPAXAZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?