229539
Calcium oxide
99.995% trace metals basis
Sinónimos:
Lime, Quicklime
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.995% trace metals basis
Formulario
powder and chunks
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: calcium
pérdida
10% loss on ignition, 1000°C (absorbed H2O and CO2)
bp
2850 °C (lit.)
densidad
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
O=[Ca]
InChI
1S/Ca.O
Clave InChI
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.