202827
Bismuth(III) oxide
powder, 99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Dibismuth trioxide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: bismuth
cadena SMILES
O=[Bi]O[Bi]=O
InChI
1S/2Bi.3O
Clave InChI
WMWLMWRWZQELOS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Mass spectrometry standards: A significant advancement was made in developing an enantioselective high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for the quantitative determination of methorphan and its O-demethylated metabolite, dextrorphan-d₃, in human blood, specifically for forensic applications in post-mortem samples. This method underscores the utility of stable isotope-labeled compounds like dextrorphan-d₃ in precise pharmacological research (Lo Faro et al., 2023).
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.