450146
Calcium hydroxide
99.995% trace metals basis
Sinónimos:
Calcium dihydroxide, Carboxide
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.995% trace metals basis
Formulario
powder
impurezas
<3% calcium carbonate
densidad
2.24 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O[Ca]O
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
Clave InChI
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.