226890
2-(Trimethylsilyl)ethanol
96%
Sinónimos:
(2-Hydroxyethyl)trimethylsilane
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.423 (lit.)
bp
71-73 °C/35 mmHg (lit.)
density
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
C[Si](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14OSi/c1-7(2,3)5-4-6/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
ZNGINKJHQQQORD-UHFFFAOYSA-N
Application
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)