91415
(Triisopropylsiloxy)methyl chloride
≥95.0% (GC)
Sinónimos:
(Chloromethoxy)triisopropylsilane, TOMCl
About This Item
Productos recomendados
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[Si](OCCl)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C10H23ClOSi/c1-8(2)13(9(3)4,10(5)6)12-7-11/h8-10H,7H2,1-6H3
InChI key
SYZFQLUYDBIQCR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Other Notes
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)