333131
N,N′-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
97%
Sinónimos:
1,3-Bis(2-aminoethylamino)propane, 1,4,8,11-Tetraazaundecane, 1,9-Diamino-3,7-diazanonane, 3,7-Diaza-1,9-diaminononane, 3,7-Diazanonane-1,9-diamine, Ethylene(trimethylene)ethylenetetramine, N,N′-Bis(2-aminoethyl)propane-1,3-diamine, N1,N3-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine, Triethylene 2,3,2 tetramine
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.494 (lit.)
bp
142-145 °C/8 mmHg (lit.)
density
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
NCCNCCCNCCN
InChI
1S/C7H20N4/c8-2-6-10-4-1-5-11-7-3-9/h10-11H,1-9H2
InChI key
UWMHHZFHBCYGCV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?