220957
Tilorone dihydrochloride
95%
Sinónimos:
2,7-Bis[2-(diethylamino)ethoxy]-9-fluorenone dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
mp
230-233 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ketone
cadena SMILES
Cl[H].Cl[H].CCN(CC)CCOc1ccc2-c3ccc(OCCN(CC)CC)cc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C25H34N2O3.2ClH/c1-5-26(6-2)13-15-29-19-9-11-21-22-12-10-20(30-16-14-27(7-3)8-4)18-24(22)25(28)23(21)17-19;;/h9-12,17-18H,5-8,13-16H2,1-4H3;2*1H
Clave InChI
BSVYJQAWONIOOU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques