21860
CDI
≥97.0% (T), for peptide synthesis
Sinónimos:
1,1′-Carbonyldiimidazole
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
CDI, ≥97.0% (T)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (T)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Carbonylations
mp
115-122 °C
117-122 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
Clave InChI
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- In the activation of malonic acid derivatives to prepare carbonyl imidazoles by mild decarboxylation.
- In the activation of cellulose membranes for the development of immunosensors.
- In the synthesis of substituted 1,3-oxazolo[4,5-d] pyridazinones.
- As a reagent for the conversion of various hydroxamic acids to isocyanates by Lossen rearrangement.
- In the synthesis of 1,3,4-oxadiazole derivatives , and peptide thioesters in water.
- As an acylation agent for the synthesis of carbamates.
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)