185248
Allyl acetate
99%
Sinónimos:
3-Acetoxy-1-propene
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
705 °F
refractive index
n20/D 1.404 (lit.)
bp
103-104 °C (lit.)
density
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3H,1,4H2,2H3
InChI key
FWZUNOYOVVKUNF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?